Learn More
Hamilton™ PRP-C18, resina a granel de 5 µm, 4 g
Descripción
Diseñado para proporcionar separaciones de fase inversa de alta eficiencia durante mucho tiempo y en casi cualquier fase móvil o pH. La fase estacionaria rígida tiene una excelente estabilidad mecánica y térmica, no experimenta contracción ni hinchazón y es completamente inerte a la mayoría de las condiciones que se suelen dar en la cromatografía de fase inversa. La resina a granel PRP-C18 Hamilton es para HPLC y de uso general y es especialmente adecuada para aplicaciones especializadas de los sectores clínico, farmacéutico, medioambiental, alimentario, forense y de las ciencias de la vida.
Ventajas y características
- pH estable de 1 a 14
- Estabilidad de la temperatura por encima de 100 °C
- Unión única de C18 a un soporte de polímero
- Aplicaciones de LC/MS, ADN sintetizado y moléculas pequeñas
- Excelente durabilidad (estable en cualquier concentración de agua o disolvente orgánico)
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | > 100 °C |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Fase estacionaria | PRP-C18 |
| pH | De 1 a 14 |
| Cantidad | 4 g |
| Área de la superficie (métrico) | 368 m2/cm3 |
| Tipo | Bulk Resin |
| Material | PRP-C18 |
| Material de embalaje | PS-DVB functionalized with C18 |
| Mostrar más |