Learn More
Hamilton™ Columnas de HPLC de fase reversa PRP-1, tamaño de partícula de 10 um: acero inoxidable
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4,1 mm
10 mm
Tamaño de partículas:
7 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
pH de gran estabilidad
- El pH con estabilidad de 1 a 13 permite el análisis de muestras a pH alto (8-13) sin riesgo de que la columna se degrade o pierda de eficacia. Con este intervalo de pH ampliado también se consigue que las muestras se cromatografíen mientras se ionizan.
- El PRP-1 está completamente fabricado en poli(estireno-divinilbenceno), por lo que ningún grupo silanol puede causar pérdidas de muestra y se consigue mejorar la recuperación y cuantificación de muestras lábiles y reactivas.
- Las columnas de fase inversa PRP-1 son ideales para aplicaciones que requieren un alto grado de consistencia columna a columna y lote a lote (en concreto, control de calidad y ensayos clínicos). A diferencia de las columnas C8 o C18, las columnas PRP-1 no tienen un revestimiento de fase estacionaria.
- Las columnas vienen preempaquetadas y probadas y están disponibles en varios tamaños, desde una escala analítica hasta una semipreparativa o preparativa. El material de empaquetamiento es consistente y permite ampliar el método lineal.
- Las columnas PRP-1 están empaquetadas con poli(estireno-divinilbenceno). Este soporte tiene una presión estable de hasta 344,73 bar (5000 psi) y está entrecruzado para evitar que se contraiga o hinche (algo común en otras columnas poliméricas). Dado que el soporte es completamente polimérico sin sílice que se deteriore, las columnas PRP-1 tienen una vida útil más larga que las columnas C4, C8 y C18.
- Tamaño de partícula: 10 μm
- Diámetros internos de la columna: 4,1, 4,6 7 y 10 mm
- Precolumnas analíticas y semipreparativas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Caudal | 1 ml/min |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Temperatura | 5°C a 85°C |
| Mostrar más |