Learn More
Hamilton™ Alambres de limpieza de tungsteno
Descripción
Los alambres de tungsteno, se utilizan mejor con la solución de limpieza de agujas Hamilton Company (14-819-85, 14-819-86).
Información de órdenes
Diez alambres por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Tungsten |
| Longitud (imperial) | 7 pulg |
| Longitud (métrico) | 17,78 cm |
| Tipo de producto | Alambre de limpieza |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 23s |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?