Learn More
Hamilton™ Jeringas para muestreador automático de GC AutoSystem y Clarus 500 PerkinElmer Microliter™
Código de producto. p-4117426
Change view
Click to view available options
Diámetro interior de la aguja (imperial):
0,0065 in
0,0183 in
Diámetro exterior de la aguja (imperial):
0,018 in
0,025 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior de la aguja (imperial) Diámetro exterior de la aguja (imperial) unitSize
10518163 0,0183 in 0,025 in cada uno
10733307 0,0065 in 0,018 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10518163 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 88035
Diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gases (GC) Autosystem y Clarus 500 Perkin Elmer
  • Jeringa Microliter con un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y diseñada para el muestreo de líquidos. La jeringa tiene una terminación de aguja cementada (N). Disponible en volumen de 5 μl.
  • Punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para el pipeteo de muestras
  • Terminación: aguja cementada (N)
Terminación de jeringa con aguja cementada (N)
  • Para jeringas de volumen bajo
  • Las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero
  • El volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja
  • No esterilizables en autoclave
  • El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Descripción Calibre 0,63
Diámetro interior (imperial) 0,014 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0183 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,46 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,025 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,343 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,64 mm
Longitud (imperial) 2,75 in
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Longitud (métrico) 69,9 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 75 N
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 5 μl
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) PerkinElmer Autosystem y Clarus 500 GCs
Tipo de conexión Cementada