Learn More
Hamilton™ Jeringas para muestreador automático de GC AutoSystem y Clarus 500 PerkinElmer Microliter™
Descripción
- Jeringa Microliter con un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y diseñada para el muestreo de líquidos. La jeringa tiene una terminación de aguja cementada (N). Disponible en volumen de 5 μl.
- Punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para el pipeteo de muestras
- Terminación: aguja cementada (N)
- Para jeringas de volumen bajo
- Las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero
- El volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja
- No esterilizables en autoclave
- El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,014 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,0065 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,17 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,26 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,343 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,6 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,46 mm |
| Mostrar más |