Learn More
Hamilton™ Jeringas para válvula de inyección HPLC Microliter™ y Gastight™ Waters U6K
Código de producto. 11567814
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Presión máxima:
1000 psi
2000 psi
500 psi
Modelo:
801
802
805
810
825
1702
1705
1710
1725
1802
1805
1810
1825
Tipo de producto:
Jeringa Microliter
Jeringa estanca a los gases
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Presión máxima Modelo Tipo de producto unitSize
11567814 100 μl 1000 psi 1710 Jeringa estanca a los gases cada uno
11587874 250 μl 1000 psi 1725 Jeringa estanca a los gases cada uno
10548882 10 μl 2000 psi 801 Jeringa Microliter cada uno
10615661 25 μl 2000 psi 802 Jeringa Microliter cada uno
10320331 100 μl 2000 psi 810 Jeringa Microliter cada uno
10701622 250 μl 2000 psi 825 Jeringa Microliter cada uno
10558882 50 μl 2000 psi 805 Jeringa Microliter cada uno
11582515 100 μl 1000 psi 1810 Jeringa estanca a los gases cada uno
11522255 25 μl 1000 psi 1702 Jeringa estanca a los gases cada uno
11532255 50 μl 1000 psi 1705 Jeringa estanca a los gases cada uno
11552515 50 μl 1000 psi 1805 Jeringa estanca a los gases cada uno
11572505 25 μl 1000 psi 1802 Jeringa estanca a los gases cada uno
11510082 250 μl 500 psi 1825 Jeringa estanca a los gases cada uno
13 options
Código de producto. 11567814
Marca: Hamilton™ 81038
Diseñado para su uso en las válvulas de inyección de HPLC Waters U6K.
Las jeringas de esta categoría son jeringas de microlitros (serie 800) o de Gastight 1700 (serie 1800).
  • Las jeringas Microliter tienen émbolos de acero inoxidable que se ajustan manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos.
  • Las jeringas Gastight tienen puntas de émbolo de PTFE que crean una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases
  • Aguja roma, estilo de punta: 3
  • Terminación de jeringa: aguja extraíble
Terminación de jeringa en aguja extraíble
  • Permite que las agujas se asienten en la marca de graduación cero de la jeringa
  • Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas.
  • Permite la extracción de la aguja sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y se puede utilizar cuando hay riesgo de obstrucción de la aguja
  • Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
  • La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008, FDA
Material Acero inoxidable, vidrio de borosilicato, PTFE
Calibre de aguja 25 sg
Diámetro interior (imperial) 0,057 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,007 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,018 cm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1,46 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,051 cm
Longitud (imperial) 1,97 in
Longitud (métrico) 5 cm
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 1000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Modelo 1710
Cantidad 1/paquete
Volumen (métrico) 100 μl
Estilo de punta de aguja 3
Para utilizar con (equipo) Válvulas de inyección de HPLC Waters U6K