Learn More
Hamilton™ Jeringas extraíbles para muestreador automático Gastight™ para ALS GC Agilent 7670, 7671 y 7672
Descripción
Las jeringas de esta categoría son Microliter serie 700 o Gastight serie 1700. Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton
- El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa
- Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas
- Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja
- Esterilizable en autoclave cuando se desmonta; la esterilización en autoclave repetida acortará la vida útil de la jeringa
- Estilo de punta de aguja 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum
- Calibre disponible: 26s
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 26s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,019 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,013 cm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,26 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,048 cm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,66 cm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,047 cm |
| Mostrar más |