Learn More
Hamilton™ Accesorios Microlab - Fuente de alimentación y cables
Código de producto. 15369712
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Universal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
15369712 Universal cada uno
1 options
Código de producto. 15369712 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 6109201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fuente de alimentación y cables para uso con pipeta Microlab 300 y 600 diluidor y dispensador Microlab
  • Opciones basadas en el país de uso
Especificaciones
Descripción Fuente de alimentación universal (110 - 220 VAC)
Tipo Power Supply
Para utilizar con (equipo) Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600
Tipo de tapón Universal
Tensión 110/220 VCA