Learn More
Hamilton™ Microlab 600 Diluter/Dispenser System Accessories - Syringe Pumps
Código de producto. p-4088834
Click to view available options
Número de canales:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Los productos de esta agrupación pueden tener voltajes diferentes al estándar 110/115 V de EE. UU.Revise y confirme su selección antes de completar el pedido.Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
Código de producto. 15330311
Marca: Hamilton™ ML630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los productos de esta agrupación pueden tener voltajes diferentes al estándar 110/115 V de EE. UU.Revise y confirme su selección antes de completar el pedido.Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
High torque, precision stepper motors
  • Motores de válvula de par elevado
  • Accionamientos de jeringa de precisión con resolución de 48.000 pasos sobre 60 mm
  • Botones de alimentación y cebado iluminados
  • Puertos de activación izquierdo y derecho independientes
  • Ventilación de calor sin ventilador
  • Entrada de potencia de 24V
  • Se puede encadenar la entrada y la salida
  • Puerto de consola RS-232
  • Alimentación a través de Ethernet (PoE)
  • Entrada/salida TTL
  • Incluye CD que contiene la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Microlab, 600 's
  • API es compatible con equipos Windows que ejecutan Windows™ .NET 2.0 Framework
  • Incluye programas de ejemplo escritos en LabVIEW™, Visual Basic y Visual C#
Especificaciones
Amperaje 2,5 A
Tensión 24 VDC
Incluye Válvula universal, cable de alimentación específico del país, elección 1 jeringa, receptáculo de sonda
Tipo Syringe Pump
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 7 x 5.5 x 10.5 in. (177.8 x 139.7 x 266,7mm)
Requisitos eléctricos 24VDC 50/60 Hz
Número de canales 1
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 10,5 in
Altura global (métrico) 266,7 mm
Longitud global (imperial) 7 in
Longitud global (métrico) 177,8 mm
Anchura total (imperial) 5,5 in
Anchura global (métrico) 139,7 mm