Learn More
Hamilton™ Microlab 600 Diluter/Dispenser System Accessories - Syringe Pumps
Click to view available options
Número de canales:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Motores de válvula de par elevado
- Accionamientos de jeringa de precisión con resolución de 48.000 pasos sobre 60 mm
- Botones de alimentación y cebado iluminados
- Puertos de activación izquierdo y derecho independientes
- Ventilación de calor sin ventilador
- Entrada de potencia de 24V
- Se puede encadenar la entrada y la salida
- Puerto de consola RS-232
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Entrada/salida TTL
- Incluye CD que contiene la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Microlab, 600 's
- API es compatible con equipos Windows que ejecutan Windows™ .NET 2.0 Framework
- Incluye programas de ejemplo escritos en LabVIEW™, Visual Basic y Visual C#
Especificaciones
Especificaciones
| Amperaje | 2,5 A |
| Tensión | 24 VCC |
| Incluye | Válvula universal, cable de alimentación específico del país, elección 1 de jeringa |
| Tipo | Syringe Pump |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 7 x 5.5 x 10.5 in. (177.8 x 139.7 x 266,7mm) |
| Requisitos eléctricos | 24VDC 50/60 Hz |
| Número de canales | 2 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura total (imperial) | 10,5 in |
| Altura global (métrico) | 266,7 mm |
| Mostrar más |