Learn More
Hamilton™ Accesorios para sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600: jeringas (BFP)
Código de producto. 12396239
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Modelo:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1710 BFP
1725 BFP
1750 BFP
Prima libre de burbujas
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo unitSize
12396239 250 μl 1725 BFP cada uno
15142644 10 μl 1701 BFP cada uno
15122644 50 μl 1705 BFP cada uno
12638473 100 μl 1710 BFP cada uno
15132644 25 μl 1702 BFP cada uno
15146862 25 μl 1702 BFP cada uno
13478496 500 μl 1750 BFP cada uno
12528126 1 ml 1001 BFP cada uno
13346319 2,5 ml 1002 BFP cada uno
11684133 10 ml 1010 BFP cada uno
15182644 50 ml Prima libre de burbujas cada uno
15192644 25 ml Prima libre de burbujas cada uno
12316249 5 ml 1005 BFP cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 12396239 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 5900025
Para uso con diluidor/dispensador Microlab 600
La jeringa tiene una punta de émbolo cónica que se extiende a través de la terminación roscada y dentro de la válvula. Este diseño exclusivo expulsa el aire de la jeringa y la válvula, disminuyendo el número de ciclos de cebado necesarios.
Especificaciones
Modelo 1725 BFP
Volumen (métrico) 250 μl
Para utilizar con (equipo) Dispensadores Microlab™ 600