Learn More
Hamilton™ Agujas de puerto de entrada lateral Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)
Código de producto. p-4121864
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
10252765 18 G paquete de 6
11500092 20 G paquete de 6
11590082 21 G paquete de 6
10687445 26 G paquete de 6
10064664 22 G paquete de 6
11560082 25 G paquete de 6
11570082 24 G paquete de 6
11550082 22s G paquete de 6
10576665 26s G paquete de 6
11580082 23 G paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10252765 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 772910
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. Needles are 304 stainless steel (sst.). Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom needle lengths and point styles are available.
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
    /li>
    Seis agujas por paquete.
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
    Calibre de aguja 18 G
    Diámetro interior (imperial) 0,033 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,05 in
    Diámetro interior (métrico) 0,84 mm
    Diámetro exterior (métrico) 1,27 mm
    Longitud de la aguja (imperial) 2 in
    Tipo de producto Aguja de repuesto
    Estilo de punta de aguja Cono con puerto lateral
    Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL