Learn More
Hamilton™ Agujas de puerto de entrada lateral Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)
Código de producto. 11550082
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
11550082 22s G paquete de 6
10252765 18 G paquete de 6
11500092 20 G paquete de 6
11590082 21 G paquete de 6
10687445 26 G paquete de 6
10064664 22 G paquete de 6
11560082 25 G paquete de 6
11570082 24 G paquete de 6
10576665 26s G paquete de 6
11580082 23 G paquete de 6
10 options
Código de producto. 11550082
Marca: Hamilton™ 772902
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. Needles are 304 stainless steel (sst.). Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom needle lengths and point styles are available.
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
    /li>
    Seis agujas por paquete.
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
    Calibre de aguja 22s G
    Diámetro interior (imperial) 0,0059 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,028 in
    Diámetro interior (métrico) 0,15 mm
    Diámetro exterior (métrico) 0,72 mm
    Longitud de la aguja (imperial) 2 in
    Tipo de producto Aguja de repuesto
    Estilo de punta de aguja Cono con puerto lateral
    Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL