Learn More
Hamilton™ Agujas sin perforación afiladas Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
27 G
31 G
Para utilizar con (equipo):
Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE
Jeringas y conectores LT y TLL
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 3
paquete de 6
Descripción
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.).La longitud estándar de la aguja es de 51 mm (2 pulg.).Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Latón niquelado (cono), Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 21 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,032 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,51 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,82 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | Afilada, biselada, curva |
| Mostrar más |