Learn More
Hamilton™ Agujas sin perforación afiladas Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)
Código de producto. 10092312
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
27 G
31 G
Para utilizar con (equipo):
Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE
Jeringas y conectores LT y TLL
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 3
paquete de 6
Código de producto. 10092312
Marca: Hamilton™ 90023
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.).La longitud estándar de la aguja es de 51 mm (2 pulg.).Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
    /li>
    Seis agujas por paquete.
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
    Calibre de aguja 23 G
    Diámetro interior (imperial) 0,013 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,025 in
    Diámetro interior (métrico) 0,34 mm
    Diámetro exterior (métrico) 0,64 mm
    Longitud de la aguja (imperial) 2 in
    Tipo de producto Aguja de repuesto
    Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva
    Para utilizar con (equipo) Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE
    Mostrar más Mostrar menos
    Korrektion af produktindhold
    Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
    Produkttitel
    Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
    Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.