Learn More
Hamilton™ Agujas con orificio lateral y cono Kel-F (Luer Lock)
Descripción
Terminaciones de jeringa compatibles con los conos Kel-F
- Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas aunque se ha diseñado específicamente para su uso con agujas Hamilton Kel-F. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Latón niquelado (cono) |
| Calibre de aguja | 22s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,0059 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,15 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja con cono Kel-F |
| Longitud de la aguja (métrico) | 51 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Mostrar más |