Learn More
Hamilton™ Agujas con orificio lateral y cono Kel-F (Luer Lock)
Código de producto. 10135452
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
16 G
17 G
18 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
10135452 23 G paquete de 6
10318662 16 G paquete de 6
11540152 18 G paquete de 6
11550152 20 G paquete de 6
10245612 22 G paquete de 6
11570152 24 G paquete de 6
11590152 26 G 6 PCS
11500162 22s G paquete de 6
10217734 26s G paquete de 6
11580152 25 G paquete de 6
11560152 21 G paquete de 6
11530152 17 G paquete de 6
12 options
Código de producto. 10135452
Marca: Hamilton™ 774607
Kel-F hub (KF) needles can be used with Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes and connectors. Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom lengths and point styles are available.
Terminaciones de jeringa compatibles con los conos Kel-F
  • Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas aunque se ha diseñado específicamente para su uso con agujas Hamilton Kel-F. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Material Latón niquelado (cono)
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,013 in
Diámetro exterior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0,34 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,64 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja con cono Kel-F
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Jeringas y conectores de punta Luer y Luer-Lock de PTFE