Learn More
Hamilton™ Agujas sin perforación afiladas de cono Kel-F (Luer Lock)
Código de producto. 15186764
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
25 G
26 G
26s G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva
Cónico
Diámetro interior (imperial):
0,005 in
0,01 in
0,013 in
0,016 in
0,02 in
0,033 in
Diámetro exterior (imperial):
0,01 in
0,018 in
0,025 in
0,028 in
0,032 in
0,035 in
0,05 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 15186764
Marca: Hamilton™ 90123
Kel-F hub (KF) needles can be used with Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes and connectors. Standard needle length is 2 in. (51 mm). Custom lengths and point styles are available.
Terminaciones de jeringa compatibles con los conos Kel-F
  • Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas aunque se ha diseñado específicamente para su uso con agujas Hamilton Kel-F. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta a la conexión a las agujas. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 31-10
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,013 in
Diámetro exterior (imperial) 0,025 in
Diámetro interior (métrico) 0,34 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,64 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja con cono Kel-F
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva
Para utilizar con (equipo) Jeringas y conectores de punta Luer y Luer-Lock de PTFE