Learn More
Hamilton™ Agujas punta roma con cono Kel-F (Luer Lock)
Código de producto. 10136117
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
17 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
28 G
Diámetro interior (imperial):
0,005 in
0,007 in
0,01 in
0,012 in
0,013 in
0,016 in
0,02 in
0,042 in
0,046 in
0,062 in
Diámetro exterior (imperial):
0,01 in
0,014 in
0,018 in
0,022 in
0,025 in
0,028 in
0,032 in
0,035 in
0,057 in
0,062 in
0,064 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10136117 25 G 0,01 in 0,01 in paquete de 6
13436319 14 G 0,062 in 0,062 in paquete de 6
11532325 21 G 0,02 in 0,032 in paquete de 6
10007552 22 G 0,016 in 0,028 in paquete de 6
11502325 16 G 0,046 in 0,064 in paquete de 6
11512325 17 G 0,042 in 0,057 in paquete de 6
11522325 20 G 0,02 in 0,035 in paquete de 6
10523515 23 G 0,013 in 0,025 in paquete de 6
10345432 24 G 0,012 in 0,022 in paquete de 6
11542325 28 G 0,007 in 0,014 in paquete de 6
10790165 22s G 0,005 in 0,028 in paquete de 6
11552315 26 G 0,01 in 0,018 in paquete de 6
11572315 26s G 0,005 in 0,018 in paquete de 6
13 options
Código de producto. 10136117
Marca: Hamilton™ 90525
Las agujas cónicas Kel-F (KF) se pueden utilizar con conectores y jeringas con punta Luer (LT) y Luer Lock de PTFE (TLL). La longitud de aguja estándar es de 51 mm (2 pulg). Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Las agujas cónicas Kel-F (KF) se pueden utilizar con conectores y jeringas con punta Luer (LT) y Luer Lock de PTFE (TLL).La longitud estándar de la aguja es de 51 mm.Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con los conos Kel-F
  • Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas aunque se ha diseñado específicamente para su uso con agujas Hamilton Kel-F. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: De 10 a 31
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 25 G
Diámetro interior (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (imperial) 0,01 in
Diámetro interior (métrico) 0,26 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,51 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja con cono Kel-F
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Jeringas y conectores de punta Luer y Luer-Lock de PTFE