Learn More
Hamilton™ Kit de cartucho protector HxSil C18.
Código de producto. 11503254
Change view
Click to view available options
:
Kit de cartucho protector C18, acero inoxidable
Código de producto.
11503254 Kit de cartucho protector C18, acero inoxidable
1 options
Código de producto. 11503254
Marca: Hamilton™ 79459
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas de acero inoxidable y de protección de PEEK ayudan a proteger su inversión
  • Las precolumnas eliminan las partículas contaminantes y los compuestos altamente adsorbentes de las muestras
  • La sustitución modular y de cartuchos es fácil y no son necesarias herramientas
  • Los soportes están disponibles en acero inoxidable y PEEK, ambos diseños optimizados para reducir el volumen muerto y evitar el ensanchamiento de la banda de la columna adicional
  • Los soportes para los cartuchos son reutilizables indefinidamente
El kit contiene 1 soporte y 2 cartuchos
Recomendado para su uso con prácticamente todos los disolventes excepto el ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico, tetrahidrofurano o dimetilsulfóxido.
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 mm
Fase estacionaria C18
Material Acero inoxidable