Learn More
Hamilton™ Septos de la GC
Descripción
- Septos de caucho de silicona preacondicionada, 3,81 mm (0,15 pulgadas) de grosor
- Vida útil media: 100 inyecciones con una aguja de calibre 26
- Temperatura de funcionamiento máxima: 200 °C
- 12 por pack
- PTFE preacondicionado/caucho de silicona, 3,175 mm (0,125 pulgadas) de grosor
- Vida útil media: 100 inyecciones con una aguja de calibre 26
- Temperatura de funcionamiento máxima de 212 °C
- 12 por pack
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Septum |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,27 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | GC |
| N.º de capas | 3 |
| Temperatura máx. (imperial) | 392 °F |
| Temperatura máx. (métrico) | 200 °C |
| Grosor (imperial) | 0,15 in |
| Material | Caucho de silicona |
| Cantidad | 12/paq. |