Learn More
Hamilton™ Jeringas de válvula de inyección Gastight™ Vasco VISF-1 HPLC
Descripción
Las jeringas de esta categoría son jeringas de Gastight serie 1700 y 1000.
- Con puntas de émbolo de PTFE, crean una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases
- Aguja roma, estilo de punta: 3
- Terminación de jeringa: aguja extraíble
- Permite que las agujas se asienten en la marca de graduación cero de la jeringa
- Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas.
- Permite la extracción de la aguja sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y se puede utilizar cuando hay riesgo de obstrucción de la aguja
- Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
- La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008, FDA |
| Material | Acero inoxidable, vidrio de borosilicato, PTFE |
| Calibre de aguja | 22 g |
| Diámetro interior (imperial) | 0,287 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,0161 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,041 cm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0283 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,407 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7,29 mm |
| Mostrar más |