Learn More
KD Scientific Hamilton™ Gastight™ 1000 Series Syringe, PTFE Luer Lock
Descripción
- La punta del émbolo de PTFE mecanizada con precisión crea un sello sin fugas
- Gracias a su ajuste hermético, la punta limpia el interior de la jeringa de muestra
- Esta característica es especialmente útil con muestras heterogéneas, ya que reduce la posibilidad de que se produzca un depósito que congele el émbolo
- Jeringas Hamilton™ Gastight™ 1000/1700
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Glass (Barrel) |
| Calibre de aguja | No Needle Included |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Desechables | Reusable |
| Volumen (métrico) | 2,5 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Laboratory Syringe Pumps |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | No estéril |