Learn More
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático GC PAL de CTC y LEAP Technologies: Estanco a los gases
Descripción
Una gama de jeringas estándar y personalizadas de muestreador automático CTC fabricadas para lograr el máximo nivel de exactitud y precisión posible. Estas jeringas de C-Line disponen también de un nuevo sistema de sellado basado en un novedoso resorte metálico para funcionar con una mejor hermeticidad, excelente rendimiento en una amplia escala de temperatura y gradientes de temperatura, mayor vida útil en comparación con las jeringas de espacio de cabeza tradicionales y un aumento de la exactitud y la reproducibilidad de los análisis de GC de espacio de cabeza. Las jeringas de esta categoría son las series 700 y 7000 de Microliter o jeringas de las series 1700 y 1000 de Gastight. Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- Fabricadas en PTFE y polímero para una mejor estabilidad de la temperatura
- Tienen reborde para facilitar su instalación
- El botón del émbolo es ajustable para dejar espacio libre en la punta del émbolo
- El cono y la aguja están diseñados para evitar por completo la contaminación cruzada
- La aguja fija (FN) incluye una conexión directa de la aguja al cuerpo y evita el contacto entre el disolvente de la muestra y el adhesivo para reducir la contaminación cruzada
- La aguja cementada especial (SN) posee las mismas características que una jeringa con aguja cementada estándar, pero con una longitud especial
- El cono estriado (KH) con el conjunto de émbolo/aguja extraíble se utiliza, exclusivamente, en las jeringas de la serie 7000
- Aguja cementada con punta Luer (LTN) para jeringas de volumen medio
- Agujas cementadas en el cuerpo de la jeringa de vidrio a la altura de la marca de graduación cero, de modo que el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja
- No esterilizables en autoclave
- El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario
Estilos de punta de aguja
- Estilo de punta 2: Punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin efecto sacabocado, recomendada para penetrar septos
- Estilo de punta 5: Aguja cónica con puerto lateral para penetrar de septos, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin efecto sacabocado se recomienda para la penetración de septum
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,091 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,13 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0187 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,31 in |
| Diámetro interior (métrico) | 2,30 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,9 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Mostrar más |