Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Syringes & Replacement Parts
Código de producto. 10508122
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
Tipo de producto:
Aguja de repuesto
Jeringa estanca a los gases
Modelo:
CR-700
CR700-20
CR700-200
CR700-50
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Tipo de producto Modelo unitSize
10508122 22 G Jeringa estanca a los gases CR700-50 cada uno
10055610 22 G Jeringa estanca a los gases CR700-200 cada uno
11548833 22 G Aguja de repuesto CR-700 cada uno
10015590 22s G Jeringa estanca a los gases CR700-20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10508122 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 84303
Las jeringas están diseñadas para administrar una inyección sencilla y reproducible de muestras líquidas en un inyector de instrumental para HPLC. El CR-700 estandariza tres variables principales: volumen de la muestra, velocidad de inyección y profundidad de penetración de la aguja. Incluso cuando lo utilizan diferentes técnicos, el CR-700 proporciona una reproducibilidad del + 1 % del volumen total de la jeringa en procedimientos rutinarios.
Los volúmenes se seleccionan con precisiones de micrómetro, el émbolo es accionado por resorte e inyecta las muestras a una velocidad constante. Tres modelos de jeringas CR-700 están disponibles con volúmenes de 20, 50 o 200 μl.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibre disponible: 22
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,016 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 1000 psi
Temperatura máx. (imperial) 176 °F
Temperatura máxima 80 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo CR700-50
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 50 μl
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Válvulas de inyección para HPLC