Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Syringes & Replacement Parts
Descripción
Los volúmenes se seleccionan con precisiones de micrómetro, el émbolo es accionado por resorte e inyecta las muestras a una velocidad constante. Tres modelos de jeringas CR-700 están disponibles con volúmenes de 20, 50 o 200 μl.
Estilos de punta de aguja
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibre disponible: 22
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,016 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,028 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,72 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 500 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 176 °F |
| Mostrar más |