Learn More
Hamilton™ Válvulas manuales químicamente inertes
Descripción
Los puertos de la válvula son roscas 1/4-28 y vienen con diferentes trayectorias de flujo.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de baja presión, desde un flujo básico de encendido y apagado hasta un sistema de distribución de cuatro vías |
| Material | CTFE, PTFE |
| Tipo | Válvula manual 3-3 |