Learn More
Hamilton™ Conjunto adaptador Chaney para jeringas Microliter/Gastight™ Series 700 800 7000/1700 1800
Diseñado para funcionar con jeringas Microliter serie 700, 800, 7000 y jeringas Gastight serie 1700 y 1800
Marca: Hamilton™ 32146
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los adaptadores se han diseñado para proporcionar inyecciones uniformes y reproducibles, así como para evitar que se curven los émbolos.
Especificaciones
Adaptador de reproducibilidad | |
Unidad | |
Modelos de jeringa Hamilton series 800 y 1800 |
Título del producto
Hamilton™ Conjunto adaptador Chaney para jeringas Microliter/Gastight™ Series 700 800 7000/1700 1800 > Para modelos de jeringa Hamilton de series 800 y 1800
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido