Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter serie 900, terminación RN
Código de producto. 11580162
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11580162 10 μl cada uno
10522932 5 μl cada uno
2 options
Código de producto. 11580162
Marca: Hamilton™ 80370
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 10 μL. The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel. This reduces the initial cost of the syringe but eliminates the possibility of replacement components.
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 10 µL
  • El soporte de la jeringa está permanentemente fijado al cilindro de la jeringa
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,019 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0187 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,48 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para dispensar líquido manualmente y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud, recomendada para la penetración de septos
Incluye Émbolo lapeado a mano
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 901
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble