Learn More
Hamilton™ Cilindros de jeringa de repuesto Microliter™ serie 800
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Para utilizar con (equipo):
Jeringa 801 N
Jeringa de tipo 801 RN
Jeringa de tipo 802 RN
Jeringa de tipo 810 RN
Jeringa de tipo 8805 RN
Jeringa de tipo 8810 RN
Jeringa de tipo 8825 RN
Incluye:
Con aguja (22 s/51/2)
Con aguja (26 s/51/2)
Sin aguja
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos |
| Incluye | Sin aguja |
| Tipo de producto | Conjunto de cilindros/émbolo |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa de tipo 801 RN |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction