Learn More
Hamilton™ Cilindros de jeringa de repuesto Microliter™ serie 800
Código de producto. 11562365
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Jeringa 801 N
Jeringa de tipo 801 RN
Jeringa de tipo 802 RN
Jeringa de tipo 810 RN
Jeringa de tipo 8805 RN
Jeringa de tipo 8810 RN
Jeringa de tipo 8825 RN
Incluye:
Con aguja (22 s/51/2)
Con aguja (26 s/51/2)
Sin aguja
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Incluye Volumen (métrico) unitSize
11562365 Jeringa de tipo 8810 RN Sin aguja 100 μl cada uno
11572305 Jeringa de tipo 802 RN Sin aguja 25 μl cada uno
11552365 Jeringa de tipo 8805 RN Sin aguja 50 μl cada uno
10338503 Jeringa de tipo 8825 RN Sin aguja 250 μl cada uno
11582305 Jeringa de tipo 801 RN Sin aguja 10 μl cada uno
11572365 Jeringa de tipo 801 RN Con aguja (26 s/51/2) 10 μl cada uno
10759311 Jeringa de tipo 802 RN Con aguja (22 s/51/2) 25 μl cada uno
10336932 Jeringa de tipo 810 RN Con aguja (22 s/51/2) 100 μl cada uno
10007561 Jeringa 801 N Con aguja (26 s/51/2) 10 μl cada uno
9 options
Código de producto. 11562365
Marca: Hamilton™ 32123
Barrels available with or without needle. Choose removable needle (RN) or cemented needle (N) termination. (See exact specifications below.)
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Líquidos
Incluye Sin aguja
Tipo de producto Conjunto de cilindros/émbolo
Volumen (métrico) 100 μl
Para utilizar con (equipo) Jeringa de tipo 8810 RN