Learn More
Hamilton™ Cilindros de jeringa de repuesto Microliter™ serie 800
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos |
| Incluye | Con aguja (26 s/51/2) |
| Tipo de producto | Conjunto de cilindros/émbolo con aguja |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa 801 N |