Learn More
Hamilton™ Jeringas digitales series 7000 Gastight™ y Microliter™: Terminación KH
Código de producto. 11558044
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
2 μl
5 μl
Modelo:
7000
7001
7002
7101
7102
7105
Número de punta de aguja:
2
3
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Romo
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Número de punta de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
11558044 2 μl 7102 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10360451 1 μl 7001 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10442571 1 μl 7101 3 Romo cada uno
10527542 0,5 μl 7000 3 Romo cada uno
11518064 0,5 μl 7000 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
11538044 2 μl 7002 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10146880 5 μl 7105 3 Romo cada uno
11508044 5 μl 7105 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
11508024 1 μl 7001 3 Romo cada uno
10065550 1 μl 7001 3 Romo cada uno
11508064 1 μl 7101 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11558044 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor DS88511
Consigue fácilmente una precisión de hasta el 0,5 %, mientras se dispensan volúmenes desde 500 μl hasta 50 ml
La jeringa elimina los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada. El tope ajustable para el émbolo garantiza que el émbolo se pueda colocar de la misma forma varias veces.
Fácil de leer
Lea el volumen de la jeringa directamente en la pantalla de cristal líquido. La pantalla digital evita los errores de lectura de volumen y garantiza que todos los usuarios del laboratorio lean lo mismo.
Ideal para la calibración de instrumentos
Cada jeringa digital es un dispositivo calibrado trazable según los métodos del NIST. Utilícelas para calibrar instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), preparar patrones y muestras de puntas. Facilita el cumplimiento de los requisitos de la EPA, CLIA, ISO y FDA (GLP, GMP).Las jeringas MICROLITER™ MODIFICADAS serie 7000 ofrecen
más exactitud y precisión
y están certificadas con una precisión de ± 1 % o superior. La precisión mejorada se consigue fácilmente con el tope ajustable para el émbolo incorporado. El tope ajustable para el émbolo (del 0 al 100 % del volumen de la jeringa) se activa al pulsar el botón que hay en la parte posterior de la jeringa digital.
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,008 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,008 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,2 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 0,2 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,82 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,64 mm
Para utilizar con (aplicación) Aptas para calibración de instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC) y preparación de patrones y muestras de puntas, acaban con los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada y también se utilizan para pipeteo e inyecciones en HPLC
Incluye Tope ajustable para el émbolo integrado, rueda de ajuste de precisión, certificado de calibración trazable según el NIST, baterías de litio de 3 V, caja de almacenamiento e instrucciones
Longitud (imperial) 2,75 in
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Longitud (métrico) 70 mm
Tipo de producto Jeringa digital Microliter modificada
Presión máxima 29,99 bar (6000 psi)
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 7102
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 2 μl
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Cono estriado