Learn More
Hamilton™ Jeringas digitales series 7000 Gastight™ y Microliter™: Terminación KH
Descripción
La jeringa elimina los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada. El tope ajustable para el émbolo garantiza que el émbolo se pueda colocar de la misma forma varias veces.
Fácil de leer
Lea el volumen de la jeringa directamente en la pantalla de cristal líquido. La pantalla digital evita los errores de lectura de volumen y garantiza que todos los usuarios del laboratorio lean lo mismo.
Ideal para la calibración de instrumentos
Cada jeringa digital es un dispositivo calibrado trazable según los métodos del NIST. Utilícelas para calibrar instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), preparar patrones y muestras de puntas. Facilita el cumplimiento de los requisitos de la EPA, CLIA, ISO y FDA (GLP, GMP).Las jeringas MICROLITER™ MODIFICADAS serie 7000 ofrecen
más exactitud y precisión
y están certificadas con una precisión de ± 1 % o superior. La precisión mejorada se consigue fácilmente con el tope ajustable para el émbolo incorporado. El tope ajustable para el émbolo (del 0 al 100 % del volumen de la jeringa) se activa al pulsar el botón que hay en la parte posterior de la jeringa digital.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 1% |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 25 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,1 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Mostrar más |