Learn More
Hamilton™ Pipeta de microjeringa
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 3,0 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Requires
Puntas desechables de micropipeta (13-684-112B)
- Punta desechable
- La muestra solo se deshace de la punta de PTFE desechable, eliminando la contaminación cruzada
- El émbolo accionado por resorte y los topes ajustables garantizan una excelente reproducibilidad
- La aguja con cinta electrostática de 19 mm permite una fácil fijación de las puntas PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | NIST |
| Para utilizar con (aplicación) | Válvulas de inyección y pipeteo de muestras para HPLC |
| Longitud (imperial) | 0,75 in |
| Longitud (métrico) | 19,1 mm |
| Tipo de producto | Pipeta de microjeringa |
| Desechables | Sí |
| Modelo | 701 N |
| Volumen (métrico) | De 0,2 a 3,0 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Válvulas de inyección y pipeteo de muestras para HPLC |