Learn More
Hamilton™ Microliter™/Gastight™ series 700 7000/1700 1000: Terminación de tipo TLL
Código de producto. 15893095
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15893095 1 mL -
12846003 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15893095 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 81324
Las jeringas tienen adaptadores Chaney integrados
Built to adjust reproducible injections and to prevent the plunger from bending. Syringes in this category are either Microliter (700/7000 series) or Gastight (1700/1000 series) syringes. Microliter syringes have a stainless steel plunger that is hand-fitted to the glass barrel and are designed for liquid sampling. Gastight syringes have a PTFE plunger tip that creates tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling. These syringes have PTFE luer lock termination. Available in 0.5μL to 10mL in volume.
PTFE Luer Lock (TLL) – This is a male luer with a nickel plated brass hub. This termination accepts Metal Hub and Kel-F Hub needles and locks them in place
Needle Point Styles
  • Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
  • Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diámetro interior (imperial) 0,181 in
Diámetro exterior (imperial) 0,355 in
Diámetro interior (métrico) 4.61 mm
Diámetro exterior (métrico) 9.02 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para el muestreo de líquidos o gases y para conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Incluye Built-in chaney adapter, small plunger wires
Tipo de producto Gastight Syringe
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1001 TLLCH SYR
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Ea.
Volumen (métrico) 1 mL
Tipo de conexión Luer Lock