Learn More
Hamilton™ Jeringas digitales Gastight™ y Microliter™ de las series 700 y 1700: terminación de tipo N
Código de producto. 11568034
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Romo
Modelo:
75
701
702
705
710
725
1701
1702
1705
1710
1725
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de punta de aguja Modelo Tipo de conexión unitSize
11568034 50 μl Romo 1705 Cementada cada uno
10686411 100 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 1710 Extraíble cada uno
11538024 10 μl Romo 1701 Cementada cada uno
11568044 25 μl Romo 1702 Cementada cada uno
11558024 25 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 1702 Cementada cada uno
10327252 10 μl Romo 701 Cementada cada uno
10008980 25 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 702 Extraíble cada uno
10777611 25 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 702 Cementada cada uno
10604711 50 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 705 Cementada cada uno
10460813 50 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 705 Extraíble cada uno
10222671 50 μl Romo 705 Cementada cada uno
10644881 100 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 710 Cementada cada uno
10232671 100 μl Romo 710 Cementada cada uno
11598024 250 μl Romo 725 Cementada cada uno
11538054 100 μl Romo 1710 Cementada cada uno
10772382 50 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 1705 Extraíble cada uno
10782382 250 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 1725 Extraíble cada uno
11588034 5 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 75 Cementada cada uno
11578024 250 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 725 Cementada cada uno
11538034 50 μl Afilada, biselada, curva, sin perforación 1705 Cementada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 11568034 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor DS80975
Consigue fácilmente una precisión de hasta el 0,5 %, mientras se dispensan volúmenes desde 500 μl hasta 50 ml
La jeringa elimina los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada. El tope ajustable para el émbolo garantiza que el émbolo se pueda colocar de la misma forma varias veces.
Fácil de leer
Lea el volumen de la jeringa directamente en la pantalla de cristal líquido. La pantalla digital evita los errores de lectura de volumen y garantiza que todos los usuarios del laboratorio lean lo mismo.
Ideal para la calibración de instrumentos
Cada jeringa digital es un dispositivo calibrado trazable según los métodos del NIST. Utilícelas para calibrar instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), preparar patrones y muestras de puntas. Facilita el cumplimiento de las normativas EPA, CLIA, ISO y FDA (GLP, GMP).
Mayor precisión
Las jeringas digitales MICROLITER™ y GASTIGHT™ de las series 700 y 1700 y están certificadas con una precisión del ± 0,5 % o más. La precisión mejorada se consigue fácilmente con el tope ajustable para el émbolo incorporado. El tope ajustable para el émbolo (del 0 al 100 % del volumen de la jeringa) se activa al pulsar el botón que hay en la parte posterior de la jeringa digital.
Especificaciones
Exactitud ±0,5%
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,04 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 1,03 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Aptas para calibración de instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC) y preparación de patrones y muestras de puntas, acaban con los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada y también se utilizan para pipeteo e inyecciones en HPLC
Incluye Tope de émbolo ajustable integrado, certificado de calibración trazable al NIST
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa digital Gastight
Presión máxima 1000 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1705
Número de punta de aguja 3
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 50 μl
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Cementada