Learn More
Hamilton™ Jeringa Microliter™ serie 600
Código de producto. 10524545
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,014 in
0,018 in
Modelo:
62
65
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Modelo unitSize
10524545 0,018 in 65 cada uno
10355183 0,014 in 62 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10524545 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 87943
The 600 series syringes are a half stroke version of the original 700 series syringes. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.25 μL up to 5 μL. The 600 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
  • Versión de recorrido corto de las jeringas originales de la serie 700 Microliter
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,25 µL hasta 5 µL
  • La serie se utiliza a menudo en aplicaciones que requieren una operación con una mano debido al corto recorrido y el émbolo reforzado
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,018 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,48 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,71 mm
Para utilizar con (aplicación) La serie se ha diseñado para aplicaciones que requieren una operación con una mano debido al corto recorrido y el émbolo reforzado
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 65
Número de punta de aguja 3
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 5 μl
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Extraíble