Learn More
Hamilton™ Jeringa Microliter™ serie 600
Código de producto. 10355183
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,014 in
0,018 in
Modelo:
62
65
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Modelo unitSize
10355183 0,014 in 62 cada uno
10524545 0,018 in 65 cada uno
2 options
Código de producto. 10355183
Marca: Hamilton™ 87942
The 600 series syringes are a half stroke version of the original 700 series syringes. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.25 μL up to 5 μL. The 600 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
  • Versión de recorrido corto de las jeringas originales de la serie 700 Microliter
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,25 µL hasta 5 µL
  • La serie se utiliza a menudo en aplicaciones que requieren una operación con una mano debido al corto recorrido y el émbolo reforzado
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,014 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,34 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,71 mm
Para utilizar con (aplicación) La serie se ha diseñado para aplicaciones que requieren una operación con una mano debido al corto recorrido y el émbolo reforzado
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 62
Número de punta de aguja 3
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 2,5 μl
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Extraíble