Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja extraíble Gastight™ serie 1800
Código de producto. 10757391
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre de aguja:
22s G
26s G
Presión máxima:
1000 psi
500 psi
Tipo de producto:
Analizador modelo 1801
Analizador modelo 1802
Analizador modelo 1805
Analizador modelo 1810
Analizador modelo 1825
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Presión máxima Tipo de producto unitSize
10757391 10 μl 26s G 1000 psi Analizador modelo 1801 cada uno
10465621 50 μl 22s G 1000 psi Analizador modelo 1805 cada uno
10633171 25 μl 22s G 1000 psi Analizador modelo 1802 cada uno
10495781 100 μl 22s G 1000 psi Analizador modelo 1810 cada uno
10435461 250 μl 22s G 500 psi Analizador modelo 1825 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10757391 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 84877
La versión del émbolo reforzada de las jeringas de la serie 1700 es ideal para la dispensación de volúmenes de 1 μl hasta 500 μl.
Acoplado a la brida de la jeringa hay un soporte de jeringa azul. El soporte de jeringa proporciona una zona para sujetar la jeringa que no calentará el cilindro, algo que provocaría inexactitudes en la dispensación. Además, proporciona soporte para émbolos de pequeño volumen que tienden a doblarse durante la inyección. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja.
Terminaciones de jeringa de la serie 1800
  • Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 22
    • Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 22, Los estilos de punta especiales como de 30°, 45° o cualquier otro ángulo están disponibles previa solicitud.
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-22
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
    Calibre de aguja 26s G
    Diámetro interior (imperial) 0,01 in
    Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
    Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
    Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,01 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
    Diámetro interior (métrico) 0,46 mm
    Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
    Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
    Para utilizar con (aplicación) Volúmenes de dispensación de 1 μl a 500 μl
    Longitud de la aguja (imperial) 2 in
    Tipo de producto Analizador modelo 1801
    Presión máxima 1000 psi
    Temperatura máx. (imperial) 239 °F
    Temperatura máxima 115°C
    Temperatura mín. (imperial) 50 °F
    Número de punta de aguja 2
    Temperatura mín. (métrico) 10 °C
    Cantidad Unidad
    Volumen (métrico) 10 μl
    Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
    Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
    Tipo de conexión Extraíble