Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja extraíble Gastight™ serie 1800
Descripción
Acoplado a la brida de la jeringa hay un soporte de jeringa azul. El soporte de jeringa proporciona una zona para sujetar la jeringa que no calentará el cilindro, algo que provocaría inexactitudes en la dispensación. Además, proporciona soporte para émbolos de pequeño volumen que tienden a doblarse durante la inyección. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja.
Terminaciones de jeringa de la serie 1800
- Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 22
- Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 22, Los estilos de punta especiales como de 30°, 45° o cualquier otro ángulo están disponibles previa solicitud.
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-22
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 22s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,09 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,15 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro interior (métrico) | 2,3 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
| Mostrar más |