Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja fija Gastight™ serie 1800
Código de producto. 10603551
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre de aguja:
22s G
26s G
Modelo:
1801
1802
1805
1810
1825
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo unitSize
10603551 10 μl 26s G 1801 cada uno
10373661 50 μl 22s G 1805 cada uno
10211921 25 μl 22s G 1802 cada uno
10038420 100 μl 22s G 1810 cada uno
10529082 250 μl 22s G 1825 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10603551 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 84875
La versión del émbolo reforzada de las jeringas de la serie 1700 es ideal para la dispensación de volúmenes de 1 μl hasta 500 μl.
Acoplado a la brida de la jeringa hay un soporte de jeringa azul. El soporte de jeringa proporciona una zona para sujetar la jeringa que no calentará el cilindro, algo que provocaría inexactitudes en la dispensación. Además, proporciona soporte para émbolos de pequeño volumen que tienden a doblarse durante la inyección. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja.
Terminaciones de jeringa de la serie 1800
  • Aguja fija (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
  • Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 22
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26 y 22
Nota: Estas jeringas no están calibradas. Si es necesario un certificado de calibración, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar la versión calibrada, que tiene el mismo N.º de fabr. con CAL delante (por ejemplo, CAL84875). 
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,018 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0187 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,46 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Volúmenes de dispensación de 1 μl a 500 μl
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja cementada, estanca a los gases
Presión máxima 68,9 bar (1000 psig)
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1801
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja 2
Tipo de conexión Cementada