Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700: Terminación de tipo LTN
Descripción
La serie de jeringas ofrece una variedad de terminaciones y opciones de aguja diferentes.
Terminaciones de jeringa de la serie 1700
- Aguja cementada (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
- Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas aunque se ha diseñado específicamente para su uso con agujas Hamilton Kel-F. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 34-10
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
- Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Estilos de aguja con ángulos de 0° a 60° disponibles bajo solicitud.
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,12 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,26 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
| Mostrar más |