Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700: Terminación de tipo LT
Código de producto. 10405621
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Diámetro interior (métrico):
0,46 mm
0,72 mm
1,03 mm
1,46 mm
2,3 mm
3,26 mm
Diámetro exterior (métrico):
6,6 mm
7,75 mm
Presión máxima:
1000 psig
500 psig
700 psig
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Presión máxima unitSize
10405621 50 μl 1,03 mm 7,75 mm 1000 psig cada uno
10323951 500 μl 3,26 mm 7,75 mm 700 psig cada uno
10373801 10 μl 0,46 mm 6,6 mm 1000 psig cada uno
10373851 25 μl 0,72 mm 7,75 mm 1000 psig cada uno
10333901 100 μl 1,46 mm 7,75 mm 1000 psig cada uno
10464461 250 μl 2,3 mm 7,75 mm 500 psig cada uno
6 options
Código de producto. 10405621
Marca: Hamilton™ 80901
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
La serie de jeringas ofrece una variedad de terminaciones y opciones de aguja diferentes.
Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas aunque se ha diseñado específicamente para su uso con agujas Hamilton Kel-F. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizable en autoclave cuando se desmonta.
Estilos de punta de aguja (estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Estilos de aguja con ángulos de 0° a 60° disponibles bajo solicitud.
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,041 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1,03 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas
Tipo de producto estanco a los gases
Presión máxima 1000 psig
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1705
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 50 μl
Tipo de conexión Punta Luer