Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes
Código de producto. p-4668023
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre de aguja:
22s G
22 G
Presión máxima:
1000 psi
500 psi
700 psi
Modelo:
1705
1725
1750
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Presión máxima Modelo unitSize
17894212 50 μl 22s G 1000 psi 1705 cada uno
17824352 100 μl 22s G 1000 psi 1705 cada uno
17884252 250 μl 22s G 500 psi 1725 cada uno
17844382 500 μl 22 G 700 psi 1750 cada uno
4 options
Código de producto. 17894212
Marca: Hamilton™ CAL80900
Ideal for dispensing both liquids and gases
  • Calibrated
  • Cemented Needle (N) and Luer Tip Cemented Needle (LTN)
  • 22s/22gauge w/point style-2
  • Gas Sterilizable
  • Precision-machined polymer plunger tip made of PTFE, which provides leak-free seal
  • Gastight fitting enable tip to wipe interior of syringe barrel free of sample
  • Reduces molecule deposition in syringe when samples have dissolved or suspended molecules
  • Volume range: 50μ to 500μL
Needles are 51mm unless user specified
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,041 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1.03 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal for despensing both liquids and gases
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Gastight Syringe
Presión máxima 1000 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1705
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Ea.
Volumen (métrico) 50 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Cementada