Learn More
Hamilton™ Jeringas de carga de gel Gastight™ serie 1700, 10 ul
Click to view available options
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,2 mm
0,3 mm
Tipo de producto:
Jeringa de carga de gel de 8 canales
Jeringa de carga de gel monocanal
Longitud (métrico):
2,54 cm
5,08 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Jeringas GASTIGHT con una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases
- Terminación de aguja cementada (N): En jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario
- La jeringa dispensa con precisión de 0,2 a 10 μl de muestra por jeringa simultáneamente
- Estilo de punta 3: Punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para el pipeteo de muestras
- Calibres disponibles: 0,2, 0,3 o 0,4 mm
- 10 μl volumen
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,3 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñadas para aplicaciones de secuenciación múltiple de ADN |
| Longitud (imperial) | 1 in |
| Longitud (métrico) | 2,54 cm |
| Tipo de producto | Jeringa de carga de gel de 8 canales |
| Presión máxima | 1000 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 122 °F |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Temperatura mín. (imperial) | 50 °F |
| Mostrar más |