Learn More
Hamilton™ Jeringas SampleLock™ Gastight™ series 1700 y 1000, calibre 22s
Descripción
Las jeringas SampleLock Hamilton le permiten recoger, almacenar, transportar y analizar muestras líquidas o gaseosas sin peligro de pérdida por evaporación o contaminación ambiental.
Las jeringas están disponibles en tamaños que van desde 1 ml hasta 100 ml. Una válvula de cierre fácil de usar y un tope trasero positivo en SampleLock evita la pérdida de la muestra y la expulsión del émbolo. Las roscas del adaptador Luer macho y Luer lock hembra opcionales en la válvula SampleLock hacen que las jeringas sean compatibles con una multitud de conectores y accesorios. Algunas aplicaciones habituales son:
- Aplicación del espacio de cabeza
- Recogida y almacenamiento de muestras medioambientales
- Prepresurización de la muestra gaseosa para el análisis de GC
- Inyección de patrones internos a través del puerto de la válvula en muestras
- Incremento de la muestra
Terminaciones de jeringa Sample Lock series 1700 y 1000
- Sample Lock (SL): El bloqueo de muestras incorpora una válvula de jeringa de activación/desactivación con aguja RN. Esta terminación se utiliza para el espacio de cabeza, la recogida y el almacenamiento de muestras ambientales, la prepresurización de muestras gaseosas para el análisis de GC y la adición de muestras. No esterilizables en autoclave.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 26-22
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,28 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,4 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7,29 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 10,3 mm |
| Mostrar más |