Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación TLLX
Código de producto. p-4909759
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
Modelo:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Esterilizables en autoclave unitSize
10303032 1 mL 1001 No esterilizable en autoclave cada uno
10206532 25 μl 1702 No esterilizable en autoclave cada uno
10623171 500 μl 1750 Esterilizable en autoclave cada uno
10231681 100 μl 1710 Esterilizable en autoclave cada uno
10509091 50 μl 1705 Esterilizable en autoclave cada uno
10068370 250 μl 1725 Esterilizable en autoclave cada uno
6 options
Código de producto. 10303032
Marca: Hamilton™ 81323
Las jeringas se han diseñado para encajar en o con diversos instrumentos, como MICROLAB™ 500 y MICROLAB 1000
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • Luer Lock de PFTE con tope (TLLX): junta cónica Luer macho con cono de latón chapado en níquel. Se conecta al instrumental MICROLAB 500.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,181 in
Diámetro exterior (imperial) 0,355 in
Diámetro interior (métrico) 4,61 mm
Diámetro exterior (métrico) 9,02 mm
Incluye Tope del émbolo para instrumental
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1001
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 1 mL
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Microlab 500
Tipo de conexión Luer Lock