Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación TLLX
Descripción
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- Luer Lock de PFTE con tope (TLLX): junta cónica Luer macho con cono de latón chapado en níquel. Se conecta al instrumental MICROLAB 500.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,057 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,46 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
| Incluye | Tope del émbolo para instrumental |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 1000 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
| Mostrar más |