Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación de tipo CX
Código de producto. p-4909756
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
250 μl
500 μl
Diámetro interior (métrico):
1,03 mm
2,3 mm
3,26 mm
Modelo:
1725
1750
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro interior (métrico) Modelo unitSize
10778764 500 μl 3,26 mm 1750 cada uno
10668312 250 μl 2,3 mm 1725 cada uno
10665761 50 μl 1,03 mm 1750 cada uno
3 options
Código de producto. 10778764
Marca: Hamilton™ 81262
Las jeringas se han diseñado para encajar en o con diversos instrumentos, como MICROLAB™ 500 y MICROLAB 1000
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • Cheminert (CX): esta terminación es un conector -+-28 diseñado para encajar directamente en el instrumental. El modelo en X, es decir, el tope del émbolo de esta jeringa está diseñado para limitar el desgaste y las roturas en la punta del émbolo.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,128 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 3,26 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Para utilizar con (aplicación) Para volúmenes de dispensación de 100 μl a 100 l
Incluye Tope del émbolo para instrumental
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 700 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1750
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 500 μl
Tipo de conexión ChemSeal